Learn More
1,2,3-Trichlorobenzene 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10605002 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10605002 5 g Glass bottle 5 g
10193280 250 g Glass bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10605002 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139390050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-61-6
Fórmula molecular C6H3Cl3
Peso molecular (g/mol) 181.44
Número MDL MFCD00000537
Clave InChI RELMFMZEBKVZJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichlorobenzene, vic-trichlorobenzene, 1,2,6-trichlorobenzene, benzene, 1,2,3-trichloro, benzene, trichloro, unii-nur9777ik4, ccris 5944, dsstox_cid_6193, dsstox_rid_78052, dsstox_gsid_26193
PubChem CID 6895
ChEBI CHEBI:35289
Nombre IUPAC 1,2,3-triclorobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 3-Trichlorobenzene
Punto de fusión 50°C to 54°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
Color Blanco
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Sólido cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 05, 203
Índice Merck 15, 9795
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.45
Porcentaje de pureza ≥98.5%