Learn More
1,2,3-Tricloro-5-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477064 5 g 5 g
11487064 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21511.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20098-48-0
Fórmula molecular C6H2Cl3NO2
Peso molecular (g/mol) 226.44
Número MDL MFCD00061096
Clave InChI HHLCSFGOTLUREE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trichloronitrobenzene, benzene, 1,2,3-trichloro-5-nitro, 5-nitro-1,2,3-trichlorobenzene, unii-ah0cu8672k, 1,2,3-trichloro-5-nitro-benzene, pubchem3717, acmc-1cmcw, 3,5-trichloronitrobenzene, dsstox_cid_6205, dsstox_rid_78057
PubChem CID 88365
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-5-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
Punto de fusión 68°C to 71°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2505480
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.45
Porcentaje de pureza 97%