Learn More
1,2,3-tricloro-5-metilbenceno, TRC
Código de producto. 17960975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960975 5 mg 5 miligramos
17924175 25 mg 25 miligramos
17913855 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17960975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7743685MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21472-86-6
Fórmula molecular C7 H5 Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.474
Sinónimo 1,2,3-Trichloro-5-methylbenzene (ACI), Toluene, 3,4,5-trichloro- (8CI), 3,4,5-Trichlorotoluene, 3,4,5-Trichlorotoluene
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-5-metilbenceno
SMILES Cc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trichloro-5-methylbenzene
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza GC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9457
Porcentaje de pureza >95%