Learn More
1,2,3-tricloro-5-(3,4-diclorofenoxi)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3',4,4',5-Pentachlorodiphenyl Ether |
| CAS | 94339-59-0 |
| Fórmula molecular | C12 H5 Cl5 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzene','1,2,3-trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)-, 1,2,3-Trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)benzene, 3,3',4,4',5-Pentachlorodiphenyl ether, PCDE 126, 3,3',4,4',5-PentaCDE |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H5Cl5O/c13-8-2-1-6(3-9(8)14)18-7-4-10(15)12(17)11(16)5-7/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc(Oc2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-tricloro-5-(3,4-diclorofenoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 342.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.8783 |