Learn More
Alfa Aesar™ 1,2,3-Tricloro-4-nitrobenceno, 97 %
Código de producto. 11499176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499176 10 g 10 g
11409186 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499176 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A18038.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17700-09-3
Fórmula molecular C6H2Cl3NO2
Peso molecular (g/mol) 226.437
Número MDL MFCD00007063
Clave InChI BGKIECJVXXHLDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trichloronitrobenzene, trichloronitrobenzene, 2,3,4-trichloro-1-nitrobenzene, 4-nitro-1,2,3-trichlorobenzene, benzene, 1,2,3-trichloro-4-nitro, benzene, 4-nitro-1,2,3-trichloro, 1,2,3-trichloronitrobenzene, 1,2,3-tris chloranyl-4-nitro-benzene, pubchem8437, acmc-1bpdn
PubChem CID 28697
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene
Punto de fusión 53°C to 56°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 2211951
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.45
Porcentaje de pureza 97%