Learn More
1,2,3-tribromobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3-Tribromobenzene |
| CAS | 608-21-9 |
| Fórmula molecular | C6H3Br3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2,3-Tribromobenzene, Benzene','1,2,3-tribromo- (6CI','8CI','9CI','ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H |
| SMILES | Brc1cccc(Br)c1Br |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-tribromobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 314.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.7785 |