Learn More
1,2,3-tribromo-5-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3-Tribromo-5-nitrobenzene |
| CAS | 3460-20-6 |
| Fórmula molecular | C6H2Br3NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3,4,5-Tribromonitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Br3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Br)c(Br)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-tribromo-5-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 359.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.7636 |