Learn More
1,2,3-tri-O-metil-alfa-D-glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3-Tri-O-methyl-a-D-glucopyranose |
| CAS | 14048-30-7 |
| Fórmula molecular | C9 H18 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O6/c1-12-7-6(11)5(4-10)15-9(14-3)8(7)13-2/h5-11H,4H2,1-3H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC)[C@H]1OC |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-4,5,6-trimetoxioxan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1103 |