Learn More
1,2,3-tri-O-metil-alfa-D-glucopiranosa, TRC
Código de producto. 30455895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455895 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30455895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796000100MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Tri-O-methyl-a-D-glucopyranose
CAS 14048-30-7
Fórmula molecular C9 H18 O6
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O6/c1-12-7-6(11)5(4-10)15-9(14-3)8(7)13-2/h5-11H,4H2,1-3H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](OC)[C@H]1OC
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-4,5,6-trimetoxioxan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 222.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1103