Learn More
1,2,3-tri-O-benzoil-4-desoxi-alfa-L-fucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3-Tri-O-benzoyl-4-deoxy-a-L-fucopyranose |
| CAS | 132867-80-2 |
| Fórmula molecular | C27 H24 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2,3-Tri-O-Benzoyl-4-Deoxy-α-L-Fucopyranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H24O7/c1-18-17-22(32-24(28)19-11-5-2-6-12-19)23(33-25(29)20-13-7-3-8-14-20)27(31-18)34-26(30)21-15-9-4-10-16-21/h2-16,18,22-23,27H,17H2,1H3/t18-,22+,23-,27-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)O1 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2S,3S,4R,6S)-2,3-dibenzoiloxi-6-metiloxan-4-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 460.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.1522 |