Learn More
1,2,3-Tri-O-acetil-5-desoxi-beta-D-ribofuranosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458329 1 g 1 g
15468329 5 g 5 g
15420657 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66818.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62211-93-2 | C11H16O7 | 260.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62211-93-2
Fórmula molecular C11H16O7
Peso molecular (g/mol) 260.24
Número MDL MFCD08458459,MFCD08458459
Clave InChI NXEJETQVUQAKTO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2,3-triacety1-5-deoxy-beta-d-ribofuranose
PubChem CID 70847275
Nombre IUPAC acetato de [(2R,5S)-4,5-diacetiloxy-2-metiloxolan-3-il]
SMILES CC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose
Punto de fusión 65°C to 69°C
Color Amarillo a marrón
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo