Learn More
Ácido 1,2,3-tiadiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10374392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10374392 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10273802 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10374392 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW00600CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 4100-13-4
Fórmula molecular C3H2N2O2S
Peso molecular (g/mol) 130.121
Número MDL MFCD00052099
Clave InChI HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 351418
Nombre IUPAC ácido tiadiazol-4-carboxílico
SMILES C1=C(N=NS1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.13
Porcentaje de pureza 97%