Learn More
Ácido 1,2,3-tiadiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475786 5 g 5 g
11465786 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20842.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4100-13-4 | C3H2N2O2S | 130.121 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, agentes reductores y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4100-13-4
Fórmula molecular C3H2N2O2S
Peso molecular (g/mol) 130.121
Número MDL MFCD00052099
Clave InChI HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 351418
Nombre IUPAC ácido tiadiazol-4-carboxílico
SMILES C1=C(N=NS1)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 227°C to 228°C
Cantidad 5 g
Beilstein 113707
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.12
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.