Learn More
1,2,3-Tiadiazol-4-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399056 250 mg 250 miligramos
11389056 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20211.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 27643-15-8 | C3H2N2OS | 114.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27643-15-8
Fórmula molecular C3H2N2OS
Peso molecular (g/mol) 114.122
Número MDL MFCD02180762
Clave InChI JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
PubChem CID 2737271
Nombre IUPAC tiadiazol-4carbaldehído
SMILES C1=C(N=NS1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Thiadiazole-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 84°C to 86°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 113707
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.12
Porcentaje de pureza 98%