Learn More
1,2,3-Tiadiazol-4-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10505954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10505954 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10019531 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10335012 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10505954 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP01373DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 27643-15-8
Fórmula molecular C3H2N2OS
Peso molecular (g/mol) 114.122
Clave InChI JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
PubChem CID 2737271
Nombre IUPAC tiadiazol-4carbaldehído
SMILES C1=C(N=NS1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.13
Porcentaje de pureza 97%