Learn More
1,2,3-Hexanotriol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486330 1 g 1 g
11496330 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486330 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27180.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 90325-47-6 | C6H14O3 | 134.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90325-47-6
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.175
Número MDL MFCD00043071
Clave InChI XYXCXCJKZRDVPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3-hexanetriol, rac-syn-hexane-1,2,3-triol, dsstox_cid_31384, dsstox_gsid_52884, 1,2,3-hexanetriol solution, 1,2,3-hexanetriol 1 m solution, 1,2,3-hexanetriol, bioxtra gc, additive screening solution 07/fluka kit no 78374
PubChem CID 2724429
Nombre IUPAC hexano-1,2,3-triol
SMILES CCCC(C(CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Hexanetriol
Punto de fusión 64°C to 67°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%