Learn More
1,2,3-Hexanotriol, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15790839 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15790839 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15790839 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232510050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 90325-47-6
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.18
Clave InChI XYXCXCJKZRDVPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3-hexanetriol, rac-syn-hexane-1,2,3-triol, dsstox_cid_31384, dsstox_gsid_52884, 1,2,3-hexanetriol solution, 1,2,3-hexanetriol 1 m solution, 1,2,3-hexanetriol, bioxtra gc, additive screening solution 07/fluka kit no 78374
PubChem CID 2724429
Nombre IUPAC hexano-1,2,3-triol
SMILES CCCC(C(CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Hexanetriol
Punto de fusión 67.0°C to 69.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal CH3(CH2)2CHOHCHOHCH2OH
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%