Learn More
1,2,3-Heptanotriol, 95 %, isómero de alta fusión, mezcla de diastereoisómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10005443 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10005443 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10005443 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 395450010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 3-Heptanetriol
CAS 103404-57-5
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92.0°C to 97.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H16O3
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
Número MDL MFCD00010517
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2,3-heptanetriol, 1,2,3-trihydroxyheptane, 1-butylglycerol, 1-n-butylglycerol, 1,2,3-heptanetriol isomer t 1 m solution, 1,2,3-heptanetriol isomer h 0.5 solution, acmc-1c7bt, 1,2,3-heptanetriol solution, additive screening solution 08/fluka kit no 78374, additive screening solution 09/fluka kit no 78374
Clave InChI HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(C(CO)O)O
Nombre IUPAC heptano-1,2,3-triol
Peso molecular (g/mol) 148.2
PubChem CID 124604
ChEBI CHEBI:67095
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,3-Heptanetriol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.