Learn More
Cloruro de 1-(2,3-dimetilfenil)etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl Chloride |
| CAS | 60907-88-2 |
| Fórmula molecular | C10H13Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(1-Chloroethyl)-2,3-dimethylbenzene, α,2,3-Trimethylbenzyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13Cl/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6,9H,1-3H3 |
| SMILES | CC1=C(C)C(=CC=C1)C(C)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(1-cloroetil)-2,3-dimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 168.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0706 |