Learn More
1-(2,3-Dimetilfenil)etanola, TRC
Código de producto. 30179905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179905 250 mg 250 miligramos
30180420 1 g 1 g
30179823 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD481073250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2142-71-4
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.2
Sinónimo 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanone;
SMILES CC(=O)c1cccc(C)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0888