Learn More
1-(2,3-dimetilfenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanol |
| CAS | 60907-90-6 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | alpha,2,3-Trimethylbenzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6,9,11H,1-3H3 |
| SMILES | CC(O)c1cccc(C)c1C |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3-dimetilfenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.218 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.104 |