Learn More
1-(2,3-dihidroxi-4,6-dimetoxifenil)-1-propanona, TRC
Código de producto. 30374999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30374999 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30374999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45260025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,3-Dihydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-1-propanone
CAS 94190-89-3
Fórmula molecular C11H14O5
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O5/c1-4-6(12)9-7(15-2)5-8(16-3)10(13)11(9)14/h5,13-14H,4H2,1-3H3
SMILES OC1=C(O)C(C(CC)=O)=C(OC)C=C1OC
Nombre IUPAC 1-(2,3-dihidroxi-4,6-dimetoxifenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 226.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.08
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.