Learn More
1-(2,3-dihidroxi-4,6-dimetoxifenil)-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,3-Dihydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-1-propanone |
| CAS | 94190-89-3 |
| Fórmula molecular | C11H14O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O5/c1-4-6(12)9-7(15-2)5-8(16-3)10(13)11(9)14/h5,13-14H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | OC1=C(O)C(C(CC)=O)=C(OC)C=C1OC |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3-dihidroxi-4,6-dimetoxifenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.08 |