Learn More
1-(2,3-Dihidrobenzo[b]furano-5-il)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10692875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10692875 25 g 25 g
10191072 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10692875 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM05976EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 90843-31-5
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00068033
Clave InChI MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
PubChem CID 145220
Nombre IUPAC 1-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%