Learn More
1-(2,3-Dihidro-1H-indol-1-il)prop-2-en-1-uno, TRC
Código de producto. 30387737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387737 50 mg
30379444 100 mg
30382876 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45301350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104902-94-5
Fórmula molecular C11H11NO
Peso molecular (g/mol) 173.21
SMILES C=CC(=O)N1CCc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)prop-2-en-1-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO/c1-2-11(13)12-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12/h2-6H,1,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0841