Learn More
Monoclorhidrato de 1-[(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-2-il)carbonil]piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride |
| CAS | 70918-74-0 |
| Fórmula molecular | C13 H16 N2 O3 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride, Doxazosin Mesilate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Methanone, (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)-1-piperazinyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]-, monohydrochloride (9CI), 1,4-Benzodioxin, piperazine deriv., 1-[(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]piperazine Monohydrochloride, 1-(1,4-Benzodioxan-2-ylcarbonyl)piperazine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O3.ClH/c16-13(15-7-5-14-6-8-15)12-9-17-10-3-1-2-4-11(10)18-12;/h1-4,12,14H,5-9H2;1H |
| SMILES | Cl.O=C(C1COc2ccccc2O1)N3CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-3-il(piperazin-1-il)metanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 284.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0928 |