Learn More
Monoclorhidrato de 1-[(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-2-il)carbonil]piperazina, TRC
Produktkod. 30373767
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
Förpackningsstorlek
25 g
Produktkod. Cantidad unitSize
30373767 25 g 25 g
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30373767 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD44844525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride
CAS 70918-74-0
Fórmula molecular C13 H16 N2 O3 . Cl H
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-[(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl]piperazine Hydrochloride, Doxazosin Mesilate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Methanone, (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)-1-piperazinyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]-, monohydrochloride (9CI), 1,4-Benzodioxin, piperazine deriv., 1-[(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]piperazine Monohydrochloride, 1-(1,4-Benzodioxan-2-ylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O3.ClH/c16-13(15-7-5-14-6-8-15)12-9-17-10-3-1-2-4-11(10)18-12;/h1-4,12,14H,5-9H2;1H
SMILES Cl.O=C(C1COc2ccccc2O1)N3CCNCC3
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-3-il(piperazin-1-il)metanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 284.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0928
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.