Learn More
Monoclorhidrato 1-(2,3-diclorofenil)piperazina, + 98 %
Código de producto. 11389465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389465 25 g 25 g
11399465 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18697.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Este producto está destinado a fines forenses y de investigación y es un aripiprazol intermedio.
Solubilidad
Soluble en agua, DMSO y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119532-26-2
Fórmula molecular C10H13Cl3N2
Peso molecular (g/mol) 267.578
Número MDL MFCD00190238
Clave InChI CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,3-dichlorophenyl piperazine hydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazine monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl-piperazine hydrochloride, 2,3-dichlorophenylpiperazine hydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl-piperazine monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazinehydrochloride, piperazine, 1-2,3-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazine;hydrochloride, 2,3-dichlorophenyl piperazine, chloride, zlchem 392
PubChem CID 11630372
Nombre IUPAC 1-(2,3-diclorofenil)piperazina; clorhidrato
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine monohydrochloride
Punto de fusión 248°C to 250°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.59
Porcentaje de pureza ≥98%