Learn More
Clorhidrato de 1-(2,3-diclorofenil)piperazina, Mikromol™
Código de producto. 17903636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17903636 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17903636 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0961.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-(2,3-diclorofenil)piperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorophenylpiperazine (hydrochloride)
CAS 119532-26-2
Nombres de analitos o componentes 2,3-Dichlorophenylpiperazine (hydrochloride)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 Cl2 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Related Compound C (USP), N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Imp. B (EP) as Hydrochloride, Aripiprazole Imp. B (EP), Aripiprazole USP Related Compound C, Aripiprazole USP RC C, Aripiprazole Related Compound C as Hydrochloride, Aripiprazole Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
SMILES Cl.Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
Nombre IUPAC 1-(2,3-diclorofenil)piperazina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 267.58
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266,0144 g/mol