Learn More
1-(2,3-diclorofenil)piperazina 1-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine 1-Oxide |
| CAS | 902456-05-7 |
| Fórmula molecular | C10H12Cl2N2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12Cl2N2O/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14(15)6-4-13-5-7-14/h1-3,13H,4-7H2 |
| SMILES | O=N1(C=2C=CC=C(Cl)C2Cl)CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-óxido de 1-(2,3-diclorofenil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 247.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.03 |