Learn More
Clorhidrato de 1-(2,3-diclorofenil)-4-(4-hidroxibutil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,3-Dichlorophenyl)-4-(4-hydroxybutyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 1797132-04-7 |
| Fórmula molecular | C14H21Cl3N2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinebutanol Hydrochloride, 4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butan-1-ol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20Cl2N2O.ClH/c15-12-4-3-5-13(14(12)16)18-9-7-17(8-10-18)6-1-2-11-19;/h3-5,19H,1-2,6-11H2;1H |
| SMILES | Cl.OCCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 339.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.0719 |