Learn More
1-(2,3-Di-O-acetil-5-desoxi-beta-D-ribofuranosil)-4-amino-5-fluoropirimidin-2(1H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 30052138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052138 100 mg 100 miligramos
30051594 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052138 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0992.07
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(2,3-Di-O-acetil-5-desoxi-beta-D-ribofuranosil)-4-amino-5-fluoropirimidin-2(1H)-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine
CAS 161599-46-8
Nombres de analitos o componentes 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 F N3 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5'-Deoxy-5-fluorocytidine 2',3'-Diacetate, 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine, 5'-Deoxy-2',3'-di-O-acetyl-5-fluorocytidine, Capecitabine Imp. C (EP), Capecitabine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16FN3O6/c1-5-9(22-6(2)18)10(23-7(3)19)12(21-5)17-4-8(14)11(15)16-13(17)20/h4-5,9-10,12H,1-3H3,(H2,15,16,20)/t5-,9-,10-,12-/m1/s1
SMILES C[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(F)C(=NC2=O)N
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4R,5R)-4-acetiloxi-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopirimidin-1-il)-2-metiloxolan-3-ilo]
Peso molecular (g/mol) 329.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1023 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.