Learn More
1-(2,3-Di-O-acetil-5-desoxi-beta-D-ribofuranosil)-4-amino-5-fluoropirimidin-2(1H)-ona, Mikromol™
Descripción
1-(2,3-Di-O-acetil-5-desoxi-beta-D-ribofuranosil)-4-amino-5-fluoropirimidin-2(1H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine |
| CAS | 161599-46-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H16 F N3 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5'-Deoxy-5-fluorocytidine 2',3'-Diacetate, 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine, 5'-Deoxy-2',3'-di-O-acetyl-5-fluorocytidine, Capecitabine Imp. C (EP), Capecitabine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16FN3O6/c1-5-9(22-6(2)18)10(23-7(3)19)12(21-5)17-4-8(14)11(15)16-13(17)20/h4-5,9-10,12H,1-3H3,(H2,15,16,20)/t5-,9-,10-,12-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(F)C(=NC2=O)N |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2R,3R,4R,5R)-4-acetiloxi-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopirimidin-1-il)-2-metiloxolan-3-ilo] |
| Mostrar más |