Learn More
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-ona, TRC
Código de producto. 30330084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330084 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30330084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20693010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzazimide
CAS 90-16-4
Fórmula molecular C7 H5 N3 O
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, Benzazimidone, 4-Ketobenztriazin
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5N3O/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10-9-7/h1-4H,(H,8,9,11)
SMILES O=C1NN=Nc2ccccc12
Nombre IUPAC 3H-1,2,3-benzotriazin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 147.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0433