Learn More
1,2,3-Benzotriazina-4(3H)ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11488657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488657 25 g 25 g
11478657 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11488657 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19798.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 1,2,3-Benzotriazina-4(3H)-ona se usa para preparar 3-metoximetil-3H-benzo[d][1,2,3]triazina-4-ona tras crear una reacción con dimetoximetano. Además, se somete a condensación térmica con alfa-aminoácidos para producir 3H-1,4-benzodiacepina-(1H,4H)-2,5-dionas. Además de esto, se emplea como reactivo para sintetizar derivados de 1,2,3-bBenzotriazina-4-ona-arilpiperazina.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-16-4
Fórmula molecular C7H5N3O
Peso molecular (g/mol) 147.137
Número MDL MFCD00052387
Clave InChI DMSSTTLDFWKBSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 1,2,3-benzotriazin-4 1h-one, benzazimidone, benzazimide, 1,2,3-benzotriazin-4-ol, 4-ketobenzotriazine, benzoketotriazine, usaf ma-2, 3h-1,2,3-benzotriazin-4-one, 4-ketobenz-1,2,3-triazine
PubChem CID 7006
Nombre IUPAC 1H-1,2,3-benzotriazin-4-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N=NN2
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)one
Punto de fusión 222°C to 224°C
Cantidad 25 g
Beilstein 124996
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.14
Porcentaje de pureza 97%