Learn More
Cloruro de 1,2,3-benzotiadiazol-5-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10456842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10456842 250 mg 250 miligramos
10522832 1 g 1 g
10001264 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10456842 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09402CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 321309-32-4
Fórmula molecular C7H3ClN2OS
Peso molecular (g/mol) 198.624
Clave InChI VOSTUOLSYXVSND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonylchloride, benzo d 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride
PubChem CID 2735457
Nombre IUPAC cloruro de 1,2,3-benzotiadiazol-5-carbonilo
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)N=NS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.63
Porcentaje de pureza 95%