Learn More
1,2,3,9-tetrahidro-9-(metil-d3)-4H-carbazol-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,9-Tetrahydro-9-(methyl-d3)-4H-carbazol-4-one |
| CAS | 1225443-54-8 |
| Fórmula molecular | C13H10D3NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO/c1-14-10-6-3-2-5-9(10)13-11(14)7-4-8-12(13)15/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c2CCCC(=O)c2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 9-(trideuteriometil)-2,3-dihidro-1H-carbazol-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 202.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1185 |