Learn More
1,2,3,9-Tetrahidro-9-metil-4H-carbazol-4-ona, TRC
Código de producto. 30006553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006553 100 mg 100 miligramos
30006502 1 g 1 g
30004257 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT293920100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27387-31-1
Fórmula molecular C13 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 199.25
Sinónimo 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 9-metil-2,3-dihidro-1H-carbazol-4-una
SMILES Cn1c2CCCC(=O)c2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO/c1-14-10-6-3-2-5-9(10)13-11(14)7-4-8-12(13)15/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0997
Porcentaje de pureza >95%