Learn More
1,2,3,9-Tetrahidro-3-(1H-imidazol-1-ilmetil)-9-metil-4H-carbazol-4-one (Impureza de ondansetrón G), TRC
Código de producto. 30180368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180368 10 mg 10 miligramos
30179773 50 mg 50 miligramos
30180026 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29371510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99614-03-6
Fórmula molecular C17 H17 N3 O
Peso molecular (g/mol) 279.34
Sinónimo (3RS)-3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. G (EP), C-Demethylondansetron
Nombre IUPAC 3-(imidazol-1-ilmetil)-9-metil-2,3-dihidro-1H-carbazol-4-una
SMILES Cn1c2CCC(Cn3ccnc3)C(=O)c2c4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C-Demethylondansetron
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-14-5-3-2-4-13(14)16-15(19)7-6-12(17(16)21)10-20-9-8-18-11-20/h2-5,8-9,11-12H,6-7,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1372
Porcentaje de pureza >95%