Learn More
1,2,3,7,8-PentacloronaftalenoContiene H290945, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,7,8-Pentachloronaphthalene |
| CAS | 150205-21-3 |
| Fórmula molecular | C10H3Cl5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | PCN 56 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H3Cl5/c11-5-2-1-4-3-6(12)9(14)10(15)7(4)8(5)13/h1-3H |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C2C=C1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,7,8-pentacloronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 300.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.87 |