Learn More
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano, TRC
Código de producto. 30138600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138600 50 mg 50 miligramos
18040190 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23797050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57117-41-6
Fórmula molecular C12 H3 Cl5 O
Peso molecular (g/mol) 340.42
Sinónimo Dibenzofuran, 1,2,3,7,8-pentachloro-, 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran, 1,2,3,7,8-PeCDF, 12378-PCDF, F 94, PCDF 94, 1,2,3,7,8-PentaCDF, 1,2,3,7,8-PCDF, 12378-PentaCDF, 12378-Pentachlorodibenzofuran
Nombre IUPAC 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano
SMILES Clc1cc2oc3cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H3Cl5O/c13-5-1-4-8(2-6(5)14)18-9-3-7(15)11(16)12(17)10(4)9/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.8627