Learn More
1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran |
| CAS | 72918-21-9 |
| Fórmula molecular | C12 H2 Cl6 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Dibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-hexachloro-, 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, F 124, PCDF 124, 1,2,3,7,8,9-HexaCDF, 123789-HexaCDF, 123789-HxCDF, 123789-Hexachlorodibenzofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-3-1-5-7(11(17)9(3)15)8-6(19-5)2-4(14)10(16)12(8)18/h1-2H |
| SMILES | Clc1cc2oc3cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,7,8,9-hexaclorodibenzofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 374.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.8237 |