Learn More
1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurán, TRC
Código de producto. 30392445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392445 2.5 mg 2.50 miligramo
30408192 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2650902.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72918-21-9
Fórmula molecular C12 H2 Cl6 O
Peso molecular (g/mol) 374.86
Sinónimo Dibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-hexachloro-, 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, F 124, PCDF 124, 1,2,3,7,8,9-HexaCDF, 123789-HexaCDF, 123789-HxCDF, 123789-Hexachlorodibenzofuran
Nombre IUPAC 1,2,3,7,8,9-hexaclorodibenzofurano
SMILES Clc1cc2oc3cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-3-1-5-7(11(17)9(3)15)8-6(19-5)2-4(14)10(16)12(8)18/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.8237