Learn More
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C12H2Cl6O2 |
| Peso molecular | 390.86 |
| Clave InChI | LGIRBUBHIWTVCK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | ClC1=CC2=C(OC3=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C3O2)C(Cl)=C1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,7,8,9-hexachlorooxanthrene |
| Cantidad | 1 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 390.85 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |