Learn More
1,2,3,6-tetrahidropiridina, TRC
Código de producto. 30452655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452655 25 mg 25 miligramos
30451028 50 mg 50 miligramos
30451372 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79621825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-05-3
Fórmula molecular C5H9N
Peso molecular (g/mol) 83.13
Sinónimo 1,2,3,6-Tetrahydropyridine, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine, 3,6-Dihydro-2H-pyridine, NSC 65443, delta3-Piperidine
Nombre IUPAC 1,2,3,6-tetrahidropiridina
SMILES C1CC=CCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,6H,3-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.0735