Learn More
Clorhidrato de 1,2,3,6-tetrahidropiridina ~90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,6-Tetrahydropyridine Hydrochloride |
| CAS | 18513-79-6 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N . H Cl |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Pyridine','1,2,3,6-tetrahydro-','hydrochloride (1:1), Pyridine','1,2,3,6-tetrahydro-','hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine hydrochloride, 3,6-Dihydro-2H-pyridine hydrochloride, Δ3-Piperidine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-2,6H,3-5H2;1H |
| SMILES | Cl.C1CC=CCN1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,6-tetrahidropiridina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 119.593 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.05 |