Learn More
Ácido 1,2,3,6-tetrahidropiridina-4-carboxílico (isoguvacina), Mikromol™
Código de producto. 30051675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051675 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051675 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3659.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 1,2,3,6-tetrahidropiridina-4-carboxílico (isoguvacina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoguvacine
CAS 64603-90-3
Nombres de analitos o componentes Isoguvacine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-, 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1,7H,2-4H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1=CCNCC1
Nombre IUPAC ácido 1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 127.141
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0633 g/mol