Learn More
1,2,3,6-Tetrahidroftalimida, TRC
Código de producto. 30138659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138659 5 g 5 g
30137110 1 g 1 g
17971015 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2942455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-40-5
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide (6CI,7CI,8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1H-isoindole-1,3-dione, 3-Hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindol-1-one, 3a,4,7,7a-Tetrahydroisoindole-1,3-dione, NSC 59011, THPI, Tetrahydrophthalic acid imide, Tetrahydrophthalimide, δ4-Tetrahydrophthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide (6CI,7CI,8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1H-isoindole-1,3-dione, 3-Hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindol-1-one, 3a,4,7,7a-Tetrahydroisoindole-1,3-dione, NSC 59011, THPI, Tetrahydrophthalic acid imide, Tetrahydrophthalimide, δ4-Tetrahydrophthalimide
Nombre IUPAC 3a,4,7,7a-tetrahidroisoindol-1,3-dión
SMILES O=C1NC(=O)C2CC=CCC12
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.