Learn More
1,2,3,6-Tetrahidroftalimida, TRC
Código de producto. 30137110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137110 1 g 1 g
30138659 5 g 5 g
17971015 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2942451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-40-5
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide (6CI,7CI,8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1H-isoindole-1,3-dione, 3-Hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindol-1-one, 3a,4,7,7a-Tetrahydroisoindole-1,3-dione, NSC 59011, THPI, Tetrahydrophthalic acid imide, Tetrahydrophthalimide, δ4-Tetrahydrophthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide (6CI,7CI,8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1H-isoindole-1,3-dione, 3-Hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindol-1-one, 3a,4,7,7a-Tetrahydroisoindole-1,3-dione, NSC 59011, THPI, Tetrahydrophthalic acid imide, Tetrahydrophthalimide, δ4-Tetrahydrophthalimide
Nombre IUPAC 3a,4,7,7a-tetrahidroisoindol-1,3-dión
SMILES O=C1NC(=O)C2CC=CCC12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633
Porcentaje de pureza >95%