Learn More
Ácido 1,2,3,6-tetrahidroftálico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323672 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323672 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17406450AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid
CAS 88-98-2
Nombres de analitos o componentes 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C8 H10 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid, HN 200, NSC 239116, Rikacid TH-W, Tetrahydrophthalic acid, Δ4-Tetrahydrophthalic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1CC=CCC1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido ciclohex-4-eno-1,2-dicarboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 170.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0579 g/mol